Diisopropanolamine
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
D1324-40LBBL
SPCMD1324-40LBBLEA 0 EUR InStock
SPCMD1324-40LBBL
Diisopropanolamine
Diisopropanolamine
Diisopropanolamine, also known as 1-amino-2-propanol or isopropanolamine, is an amino alcohol.
Used to achieve buffering, basicity, and alkalinity objectives.
Formule: C₆H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004531
Numéro CAS: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité