1,3-Diaminopropane
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
D2049-200LTBL
SPCMD2049-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMD2049-200LTBL
1,3-Diaminopropane
1,3-Diaminopropane
1,3-Diaminopropane, also known as Trimethylenediamine, is isomeric with 1,2-diaminopropane and used in the synthesis of heterocycles. It is a simple diamine considered soluble in polar organic solvents.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Densité: 0,888
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008228
Numéro CAS: 109-76-2
ONU: 2922
ADR: 86.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité