N-Ethyldiisopropylamine ≥99%
Fournisseur: Spectrum Chemical
D2163-200LTBL
SPCMD2163-200LTBLEA 27290 EUR InStock
SPCMD2163-200LTBL
N-Ethyldiisopropylamine ≥99%
N-Éthyldiisopropylamine
N,N-Diisopropylethylamine is a colorless liquid and is also known as Hunig's base. N,N-DIISOPROPYLETHYLAMINE is a good base but a poor nucleophile. This characteristics make this material an extremely versatile synthetic organic reagent
GHS hazard : Flame;Corrosion;Skull and crossbones;Exclamation mark
UN2733
Formule: C₈H₁₉N
Densité: 0,742
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
ONU: 2733
ADR: 38,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.99
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité