1,4-Diméthoxybenzène
Fournisseur: Spectrum Chemical
D2455-25KGBL
SPCMD2455-25KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMD2455-25KGBL
1,4-Diméthoxybenzène
1,4-Diméthoxybenzène
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 212.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 0.874 g/cm³ (24.9 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008401
Numéro CAS: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité