Sébaçate de diéthyle
Fournisseur: Spectrum Chemical
D2843-35KGBL
SPCMD2843-35KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMD2843-35KGBL
Sébaçate de diéthyle
Sébaçate de diéthyle
Formule: C₁₄H₂₆O₄
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0.9646 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009219
Numéro CAS: 110-40-7
EINECS: 203-764-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité