Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décanoate de sodium ≥99%

Fournisseur: Spectrum Chemical

D2852-25GM
SPCMD2852-25GMEA 87.4 EUR InStock
SPCMD2852-25GM
Décanoate de sodium ≥99%
Décanoate de sodium
Attention: Storage temperature - Refrigerate


Formule: C₁₀H₁₉NaO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066453
Numéro CAS: 1002-62-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Approx. 99 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité