Dimethyl glutarate ≥98%
Fournisseur: Spectrum Chemical
D2948-200LTBL
SPCMD2948-200LTBLEA 5110 EUR InStock
SPCMD2948-200LTBL
Dimethyl glutarate ≥98%
Glutarate de diméthyle
Dimethyl Glutarate is used in de-icing and anti-icing applications, construction and road applications, and release and binders agents.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1,087
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008468
Numéro CAS: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 13,04486
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité