Dodecyltrimethylammonium bromide
Fournisseur: Spectrum Chemical
D3009-10KGBL
SPCMD3009-10KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMD3009-10KGBL
Dodecyltrimethylammonium bromide
Bromure de dodécyltrimethylammonium
Dodecyltrimethylammonium Bromide is a quaternary ammonium salt useful as paint strippers, foaming stabilizers, and bactericidal lotions.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₅H₃₄BrN
Point de fusion: 264…266 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011767
Numéro CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité