Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
Fournisseur: Spectrum Chemical
DC200-25GM
SPCMDC200-25GMEA 158 EUR InStock
SPCMDC200-25GM
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
D and C Yellow No. 10 | Non-graded D and C Yellow No. 10 supplied by Spectrum is indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₈H₁₁NO₂.xNaO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080727
Numéro CAS: 8004-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic (As) To Pass Test
Lead (Pb) To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité