Dexamethasone ≥97%, poudre micronisée USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
DE121-5GM
SPCMDE121-5GMEA 1190 EUR InStock
SPCMDE121-5GM
Dexamethasone ≥97%, poudre micronisée USP
Dexamethasone
Dexamethasone, Micronized, USP is corticosteroid that has strong anti-inflammatory and immunosuppressant effects. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₂₂H₂₉FO₅
Point de fusion: 268…271 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064136
Numéro CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité