EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid) 99,4, powder ACS
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
Synonyms: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
E1040-500GM
SPCME1040-500GMEA 288 EUR InStock
SPCME1040-500GM
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid) 99,4, powder ACS
EDTA
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Powder, Reagent, ACS, is generally abbreviated as EDTA, a colorless, water soluble aminopolycarboxylic acid and solid. It is used by many industries and in the laboratory for applications ranging from a sequestering agent to chelation therapy. As an ACS grade Reagent, this Spectrum Chemical manufactured compound is used as the quality standard against which other substances are graded and has met the toughest regulatory standards for quality and pureness.
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Point d'ébullition: 614 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
ATTEINDRE: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.4% Min.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité