Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure, Haute Pureté

Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
Synonyms: Ethylhexadecyldimethylammonium Bromide, Hexadecylethyldimethylammonium bromide, Ethyl(1-hexadecyl)dimethylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide

E1054-12KGBL
SPCME1054-12KGBLEA 0 EUR InStock
SPCME1054-12KGBL
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure, Haute Pureté
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure


Formule: C₂₀H₄₄BrN
MW: 378,4741 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011774
Numéro CAS: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité