Iron(II) sulphate hydrate, poudre séchée FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Ferrous sulphate hydrate
F1063-500GM
SPCMF1063-500GMEA 251 EUR InStock
SPCMF1063-500GM
Iron(II) sulphate hydrate, poudre séchée FCC
Fer (II) sulfate hydraté
Ferrous Sulfate, Dried Powder, FCC is used as an iron fortification food supplement additive. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Exclamation mark
Formule: FeSO₄·H₂O
MW: 169,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149722
Numéro CAS: 13463-43-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (FeSO₄) 86.0 - 89.0%
Insoluble Substances max. 0.05 %
Lead (Pb) max. 2 mg/kg
Mercury max. 1 mg/kg
Identification To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité