Iron(II) sulphate hydrate, desséché, en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
F1065-2.5KG
SPCMF1065-2.5KGEA 559 EUR InStock
SPCMF1065-2.5KG
Iron(II) sulphate hydrate, desséché, en poudre USP
Fer (II) sulfate hydraté
Dried Ferrous Sulfate, Powder, USP is a mineral supplement. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: FeSO₄·H₂O
Point de fusion: ∼300 °C
Densité: 2,97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149722
Numéro CAS: 13463-43-9
EINECS: 231-753-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 86% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité