L(+)-Glutamine ≥98.5% FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
G1039-1KG
SPCMG1039-1KGEA 816 EUR InStock
SPCMG1039-1KG
L(+)-Glutamine ≥98.5% FCC
L(+)-Glutamine
L-Glutamine, FCC - The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…186 °C
Densité: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité