Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycine ≥98.5% FCC

Fournisseur: Spectrum Chemical

G1041-2.5KG
SPCMG1041-2.5KGEA 603 EUR InStock
SPCMG1041-2.5KG
Glycine ≥98.5% FCC
Glycine
Glycine, FCC is an organic compound and is also the smallest of the 20 common amino acids in proteins. It is a sweet tasting, colorless, crystalline solid. Glycine is a common building block to many natural products and is a precursor to proteins It is also used as an additive in animal food, and as a food supplement and sweetener in food destined for human consumption. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formule: NH₂CH₂COOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (C₂H₅No₂); Dried Basis) 98.5 - 101.5 %
Lead (Pb) max.5 mg/kg
Loss On Drying max. 0.2 %
Residue On Ignition max. 0.1 %
Insoluble Foreign Matter in Amino Acids To Pass Test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité