D-Glucono-1,5-lactone ≥99.0% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
G1165-1KG
SPCMG1165-1KGEA 310 EUR InStock
SPCMG1165-1KG
D-Glucono-1,5-lactone ≥99.0% USP
D-Glucono-1,5-lactone
Gluconolactone, USP is used as a slow release acidifier excipient. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₆H₁₀O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006647
Numéro CAS: 90-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0%
Lead (Pb) max. 0.001%
Heavy Metals max. 0.002%
Reducing Substances To Pass Test
Identification To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité