L(-)-Glutathione (reduced form) ≥96%, réduit
Fournisseur: Spectrum Chemical
GL146-25GM
SPCMGL146-25GMEA 306 EUR InStock
SPCMGL146-25GM
L(-)-Glutathione (reduced form) ≥96%, réduit
L(-)-Glutathion, reduit
L-Glutathione, Reduced can also be referred to as GSH and is an organic chemical that can be traced in plants and animals alike. It is an antioxidant that prevents damage from reactive oxygen species to cellular components that are important. It can be used to raise levels of plasma and liver GSH concentrations and is thought to have some positive effects on reducing cancer development.
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Point de fusion: 185…195 °C
Densité: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065939
Numéro CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 96% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité