Glycogen, en poudre
Fournisseur: Spectrum Chemical
GL160-5GM
SPCMGL160-5GMEA 391 EUR InStock
SPCMGL160-5GM
Glycogen, en poudre
Glycogen
Glycogen, Powder is a multibranched polysaccharide of glucose which represent the primary storage of glucose in the body, as well as serving as an energy storage in fungi and animals.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₂₄H₄₂O₂₁
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081547
Numéro CAS: 9005-79-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité