(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol ≥98%, Qualité Réactif
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
HE188-20LT
SPCMHE188-20LTEA 1100 EUR InStock
SPCMHE188-20LT
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol ≥98%, Qualité Réactif
(±)-2-Méthyl-2,4-pentanediol
Hexylene Glycol, Reagent.
Formule: C₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004547
Numéro CAS: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité