Hydrochloric acid 37% NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
HY104-500MLGL
SPCMHY104-500MLGLEA 131 EUR InStock
SPCMHY104-500MLGL
Hydrochloric acid 37% NF
Acide chlorhydrique
Hydrochloric Acid, 37 Percent, NF is an excellent acidifying reagent.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule: HCl
Densité: 1,200
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (w/w) 36.5 - 38.0 %
Bromide or Iodide To Pass Test
Free Bromine or Chlorine To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité