Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 3,550 mPa.s USP Substitution Type 2208
Fournisseur: Spectrum Chemical
HY124-12KG
SPCMHY124-12KGEA 2580 EUR InStock
SPCMHY124-12KG
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 3,550 mPa.s USP Substitution Type 2208
Hydroxypropyl methyl cellulose (Hypromellose)
Hypromellose, Substitution Type 2208, 3,550 mPa.s, USP.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₃H₈O₂·xCH₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131360
Numéro CAS: 9004-65-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity of a 2% Aqueous Solution @ 20D °C 2663 - 4970 mPa·s
Assay (Methoxy Groups) 19.0 - 24.0%
Assay (Hydroxypropoxy Groups) 4.0 - 12.0%
pH 5.0 - 8.0
Loss On Drying max. 5.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité