3-Mercapto-1,2-propanediol ≥97%
Fournisseur: Spectrum Chemical
M1177-25ML
SPCMM1177-25MLEA 284 EUR InStock
SPCMM1177-25ML
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥97%
3-Mercapto-1,2-propanediol
Monothioglycerol, also known as 3-Mercaptopropane-1,2-diol and thioglycerol, is often used as a matrix in liquid secondary ion mass spectrometry and fast atom bombardment mass spectrometry.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₃H₈O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004879
Numéro CAS: 96-27-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Titration By Iodine) 97% min.
Appearance Clear, Colorless
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité