Mica 325 Mesh, eau souterraine
Fournisseur: Spectrum Chemical
M1289-2.5KG
SPCMM1289-2.5KGEA 431 EUR InStock
SPCMM1289-2.5KG
Mica 325 Mesh, eau souterraine
Mica
Mica, Water Ground, 325 Mesh is a wet-ground mica, a type of highly brittle silicate minerals with diverse chemical composition, that retains the brilliancy of its cleavage faces. It is used in cosmetic and personal care products as a colorant with opacifying properties. Its reflective and refractive properties make mica an important ingredient in makeup, moisturising lotions, toothpastes, and nail polish. It appears as a clear, lustrous, crystalline solid plates and is insoluble in cold water.
Formule: Al₂K₂O₆Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 12001-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité