Magnesium sulphate, anhydre ≥99.0% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
M1354-125GM
SPCMM1354-125GMEA 179 EUR InStock
SPCMM1354-125GM
Magnesium sulphate, anhydre ≥99.0% USP
Magnésium sulfate
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: MgSO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Anhydrous Basis) 99.0 - 100.5%
pH (In Solution 1 in 20) 5.0 - 9.2
Loss On Drying max. 2 %
Chloride (Cl) max. 0.014 %
Iron max. 20 Ug/G
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité