Dimethyl sulphone ≥99%, soluble
Fournisseur: Spectrum Chemical
M2125-500GM
SPCMM2125-500GMEA 379 EUR InStock
SPCMM2125-500GM
Dimethyl sulphone ≥99%, soluble
Diméthylsulfone
Methyl Sulfone, Crystal is also known as sulfonylbismethane or methylsulfonylmethane. It is primarily used as a solvent for organic and inorganic substances because of its polarity and thermal stability.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₂H₆O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007566
Numéro CAS: 67-71-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.99
Melting Point 107°C min.
Loss On Drying max. 1 %
Identification To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité