Magnesium hydroxide ≥95%, en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
MA115-2.5KG
SPCMMA115-2.5KGEA 342 EUR InStock
SPCMMA115-2.5KG
Magnesium hydroxide ≥95%, en poudre USP
Magnésium hydroxyde
Magnesium Hydroxide, Powder, USP is used to treat symptoms caused by too much stomach acid such as heartburn, upset stomach, or indigestion. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: Mg(OH)₂
Densité: 2,3261…2,3631 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011104
Numéro CAS: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Merck Index: 13,05693
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité