Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnesium sulphate heptahydrate ≥99.0% USP, Ph. Eur., BP

Fournisseur: Spectrum Chemical

MA135-2.5KG
SPCMMA135-2.5KGEA 427 EUR InStock
SPCMMA135-2.5KG
Magnesium sulphate heptahydrate ≥99.0% USP, Ph. Eur., BP
Magnésium sulfate heptahydraté
All Spectrum Chemical USP, EP, BP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).


Formule: MgSO₄·7H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (MgSO₄; Anhydrous Basis) 99.0 - 100.5%
pH of a 5% Solution @ 25°C 5.0 - 9.2
Loss On Ignition 48.0 - 52.0 %
Appearance of Solution To Pass Test
Identification To Pass Test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité