Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Manganèse (II) sulfate monohydraté ≥98.0%, en poudre BP, FCC

Fournisseur: Spectrum Chemical

MA164-500GM
SPCMMA164-500GMEA 183 EUR InStock
SPCMMA164-500GM
Manganèse (II) sulfate monohydraté ≥98.0%, en poudre BP, FCC
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Manganese Sulfate, Monohydrate, Powder, FCC, BP - The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.

GHS hazard : Health hazard.


Formule: MnSO₄·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (MnSO₄[-H₂O) 98.0 - 102.0%
Assay (Ignited) 99.0 - 101.0%
Loss On Heating 10.0 - 12.0%
Appearance of Solution To Pass Test
Arsenic (As) max. 3 mg/kg

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité