N-Nitroso-N-methylurea
Fournisseur: Spectrum Chemical
N2939-5GM
SPCMN2939-5GMEA 569 EUR InStock
SPCMN2939-5GM
N-Nitroso-N-methylurea
N-Nitroso-N-methylurea
N-Nitroso-N-methylurea, abbreviated as NMU, is an alkylating agent and a precursor in the synthesis of diazomethane.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₂H₅N₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014794
Numéro CAS: 684-93-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité