2-Ethylhexyl salicylate ≥95% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
O1236-100ML
SPCMO1236-100MLEA 161 EUR InStock
SPCMO1236-100ML
2-Ethylhexyl salicylate ≥95% USP
Salicylate de 2-éthylhexyle
Octisalate, USP absorbs ultraviolet radiation in the UVB range and is used in sunscreens and other cosmetics to protect from skin damage. All Spectrum Chemical USP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₁₅H₂₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053300
Numéro CAS: 118-60-5
EINECS: 204-263-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité