Polysorbate 20 FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
P1177-500MLGL
SPCMP1177-500MLGLEA 141 EUR InStock
SPCMP1177-500MLGL
Polysorbate 20 FCC
Polysorbate 20
Polysorbate 20, FCC is used as a wetting agent. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1,095
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 70% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité