Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 K-30 FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
P1216-500GM
SPCMP1216-500GMEA 464 EUR InStock
SPCMP1216-500GM
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 K-30 FCC
Polyvinylpyrrolidone
Polyvinylpyrrolidone K-30, FCC is used as an iodine antiseptic. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité