Propionic acid ≥99.5% FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
P1326-4LTGL
SPCMP1326-4LTGLEA 709 EUR InStock
SPCMP1326-4LTGL
Propionic acid ≥99.5% FCC
Acide propionique
Propionic Acid, FCC is used as a preservative and flavoring agent in packaged foods such as baked goods and cheese. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 141 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0,993
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002756
Numéro CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
ONU: 3463
ADR: 8.3,II
ATTEINDRE: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité