Potassium sorbate ≥98.0%, en poudre FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
P1408-125GM
SPCMP1408-125GMEA 128 EUR InStock
SPCMP1408-125GM
Potassium sorbate ≥98.0%, en poudre FCC
Potassium sorbate
Potassium Sorbate, Powder, FCC is used as an antimicrobial preservative. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage, nutritional supplement and personal care applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Exclamation mark
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016546
Numéro CAS: 24634-61-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dried Basis) 98.0 - 101.0%
Acidity To Pass Test
Alkalinity To Pass Test
Lead (Pb) max. 2 mg/kg
Loss On Drying max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité