Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium bromide ≥98.0% USP

Fournisseur: Spectrum Chemical

P1742-2.5KG
SPCMP1742-2.5KGEA 5120 EUR InStock
SPCMP1742-2.5KG
Potassium bromide ≥98.0% USP
Potassium bromure
Potassium Bromide, USP is used in veterinary medicine to treat epilepsy in dogs.

All Spectrum Chemical USP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formule: KBr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dried Basis) 98.0 - 100.5%
Acidity or Alkalinity To Pass Test
Loss On Drying max. 1.0 %
Chlorine max. 0.6 %
Sulfates max. 0.01 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité