Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyéthylèneglycol 3.350 97.0-103.0% (base anhydre) USP

Fournisseur: Spectrum Chemical

PO125-500GM
SPCMPO125-500GMEA 113 EUR InStock
SPCMPO125-500GM
Polyéthylèneglycol 3.350 97.0-103.0% (base anhydre) USP
Polyéthylèneglycol 3.350
For personal care, cosmetic and pharmaceutical applications.

Synonyms: Macrogol 3350, PEG-75, Base B, Macrogol 3350, PEG-75.

Certifications: All NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (anhydrous basis) 97 - 103%
Apparent weight-average molecular weight 3015-3685
Polydispersity 1 - 1,16
Hydroxyl value 30 - 38
Acidity and alkalinity, pH 4,5 - 7,5
Residue on ignition 0,001
Ethylene & diethylene glycol To pass test
Formaldehyde and acetaldehyde To pass test
Free ethylene oxide 1 µg/g
Free 1,4-dioxane 10 µg/g
Heavy metals 5 µg/g
Water determination 0,01
Identification To pass test
Residual solvents To pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité