Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium chloride ≥99%, granuleux USP

Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Potassiumchloride

PO170-500GM
SPCMPO170-500GMEA 153 EUR InStock
SPCMPO170-500GM
Potassium chloride ≥99%, granuleux USP
Potassium chlorure
Potassium Chloride, Granular, USP is used to treat hypokalemia. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité