Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre ≥98.0% FCC

Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate

PO205-500GM
SPCMPO205-500GMEA 228 EUR InStock
SPCMPO205-500GM
di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre ≥98.0% FCC
di-Potassium hydrogen phosphate
Potassium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, FCC is used as an acidity regulator, antioxidant, sequestrant and stabiliser in food and beverages. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage, nutritional supplement and personal care applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formule: K₂HPO₄
MW: 174,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (K₂HPO₄) 98.0 % min.
Arsenic (As) max.3 mg/kg
Fluoride max. 10 mg/kg
Insoluble Substances max. 0.2 %
Lead (Pb) max. 2 mg/kg

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité