Riboflavine ≥98.0% FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
R1032-25GMGL
SPCMR1032-25GMGLEA 119 EUR InStock
SPCMR1032-25GMGL
Riboflavine ≥98.0% FCC
Riboflavine
Riboflavin, FCC is also referred to as vitamin B2 and used as a dietary supplement. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dried Basis) 98.0 - 102.0 %
Specific Rotation +56.5 to +59.5
Loss On Drying max. 1.5 %
Lumiflavin To Pass Test
Residue On Ignition max. 0.3 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité