Sodium benzoate ≥99.0%, en poudre FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
S1146-500GM
SPCMS1146-500GMEA 149 EUR InStock
SPCMS1146-500GM
Sodium benzoate ≥99.0%, en poudre FCC
Sodium benzoate
Sodium Benzoate, Powder, FCC is a widely used food preservative. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₆H₅COONa
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (C₇H₅O₂Na; Anhydrous Basis) 99.0 - 101.0%
Alkalinity (As NaOH) max.0.04 %
Lead max. 2 mg/kg
Water max. 1.5 %
Identification To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité