Sodium poly(naphthaleneformaldehyde)sulfonate
Fournisseur: Spectrum Chemical
S1161-100GM
SPCMS1161-100GMEA 196 EUR InStock
SPCMS1161-100GM
Sodium poly(naphthaleneformaldehyde)sulfonate
Sodium poly(naphthaleneformaldehyde)sulphonate
Synonyms: Blancol, naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt ; sodium salt of sulphonated naphthaleneformaldehyde condensate.
Formule: C₁₀H₈O₃S·CH₂O)n·xNa
Numéro CAS: 9084-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige powder
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité