Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Sodium hydroxide ≥95.0%, en pastilles FCC

Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Caustic soda

S1303-500GM
SPCMS1303-500GMEA 129 EUR InStock
SPCMS1303-500GM
Sodium hydroxide ≥95.0%, en pastilles FCC
Sodium hydroxyde
Sodium Hydroxide, Pellets, FCC is used in the chemical washing and peeling of fruits and vegetables and as a thickening agent. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.

GHS hazard : Corrosion;Exclamation mark
UN1823


Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1823
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Total Alkali As NaOH) 95.0 - 100.5%
Arsenic (As) max. 3 mg/kg
Carbonate (As Na₂CO₃) max. 3.0 %
Insoluble Substances & Organic Matter To Pass Test
Lead (Pb) max. 2 mg/kg

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..