Sodium sesquicarbonate dihydrate
Fournisseur: Spectrum Chemical
S1357-2.5KG
SPCMS1357-2.5KGEA 247 EUR InStock
SPCMS1357-2.5KG
Sodium sesquicarbonate dihydrate
Sodium sesquicarbonate dihydrate
Sodium Sesquicarbonate, Dihydrate, with a systematic name trisodium hydrogen dicarbonate, is used as an alkalinity source for water treatment.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: Na₂CO₃·NaHCO₃·₂H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036143
Numéro CAS: 533-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité