Sulfate de sodium et d'hexadécyle
Fournisseur: Spectrum Chemical
S1422-100GM
SPCMS1422-100GMEA 363 EUR InStock
SPCMS1422-100GM
Sulfate de sodium et d'hexadécyle
Sulfate de sodium et d'hexadécyle
Sodium n-Hexadecyl sulfate is used as an anionic cleansing and emulsifying surfactant.
Ungraded products supplied by spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₆H₃₃NaO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047766
Numéro CAS: 1120-01-0
EINECS: 214-292-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité