Amidon (de "arrow-root"), en poudre
Fournisseur: Spectrum Chemical
S1551-500GM
SPCMS1551-500GMEA 139 EUR InStock
SPCMS1551-500GM
Amidon (de "arrow-root"), en poudre
Amidon
Starch, Arrowroot, Powder is used in talcum powders and hair dyes. It is added to moisturizers as a thickening agent and to help active ingredients penetrate the upper levels of the skin. This product is used in cosmetics to help moisturizers penetrate the skin. It appears as a fine, white powder. It may have other uses similar to cornstarch. In cosmetics, it is used as an abrasive.
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité