Squalene ≥99%
Fournisseur: Spectrum Chemical
S2002-5GLBL
SPCMS2002-5GLBLEA 7500 EUR InStock
SPCMS2002-5GLBL
Squalene ≥99%
Squalène
Squalene, is an organic compound that be found occurring naturally in shark liver oil and certain plants. It is a hydrocarbon that all plants and animals produce in varying quantities. Mostly used in cosmetics as a natural skin moisturiser, it has recently been used as an immunologic adjuvant in certain vaccines.
Formule: C₃₀H₅₀
Point d'ébullition: 429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0,858
Point d'éclair: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008912
Numéro CAS: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité