Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disodium hydrogen phosphate, desséché ≥98.0% USP

Fournisseur: Spectrum Chemical

SO138-2.5KGPL
SPCMSO138-2.5KGPLEA 583 EUR InStock
SPCMSO138-2.5KGPL
Disodium hydrogen phosphate, desséché ≥98.0% USP
di-Sodium hydrogen phosphate
Dibasic Sodium Phosphate, Dried, USP is used as a saline laxative to treat constipation or to clean the bowel before a colonoscopy. Spectrum Chemical USP products, including all USP Sodium Phosphate products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formule: Na₂HPO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dried Basis) 98.0 - 100.5%
Loss On Drying max. 5.0 %
Insoluble Substances max. 0.4 %
Chloride (Cl) max. 0.06 %
Sulfates (SO₄) max. 0.2 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité