di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté ≥98.0%, soluble USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
SO140-12KG
SPCMSO140-12KGEA 1250 EUR InStock
SPCMSO140-12KG
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté ≥98.0%, soluble USP
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté
Dibasic Sodium Phosphate, Heptahydrate, Crystal, USP is used as a saline laxative to treat constipation or to clean the bowel before a colonoscopy. Spectrum Chemical USP products, including all USP Sodium Phosphate products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Formule: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149180
Numéro CAS: 7782-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dried Basis) 98.0 - 100.5 %
Loss On Drying 43.0 - 50.0 %
Insoluble Matter max. 0.4 %
Chloride (Cl) max. 0.06 %
Sulfate (SO₄) max. 0.2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité