Sodium chlorure
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
SO155-500GM
SPCMSO155-500GMEA 106 EUR InStock
SPCMSO155-500GM
Sodium chlorure
Sodium chlorure
Sodium Chloride, Granular, USP is used in a variety of pharmaceutical formulations, to produce isotonic formulations, in tablet formulations and as an osmotic agent. This product is not sterile and not intended for use in the manufacture of injectable dosage forms, peritoneal dialysis solutions, hemodialysis solutions or hemofiltration solutions.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité